Melatonin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
14427-5
14427-10
CAYM14427-5EA
678
DKK
CAYM14427-5
CAYM14427-10
Melatonin
Melatonin
Formel:
C₁₃H₁₆N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00005655 CAS-nummer: 73-31-4 EINECS: 200-797-7 |