2-Piperidinmethanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60178.09 H60178.18
H60178.09EA 1100 DKK
H60178.09 H60178.18
2-Piperidinmethanol ≥97%
2-Piperidinmethanol
Formel: C₆H₁₃NO
Kogepunkt: 100…102 °C
Smeltepunkt: 68…70 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005987
CAS-nummer: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2