3-(Trifluormethyl)pyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
T2786-5G T2786-25G
TCIAT2786-5GEA 493 DKK
TCIAT2786-5G TCIAT2786-25G
3-(Trifluormethyl)pyridin ≥98.0% (by GC)
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃N
Molekylvægt: 147.1 g/mol
Kogepunkt: 113°C
Flammepunkt: 23°C
MDL Number: MFCD00100032
CAS-nummer: 3796-23-4
EINECS: 223-268-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %