3-fluordipicolinsyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61458.03 H61458.06
H61458.03EA 997 DKK
H61458.03 H61458.06
3-fluordipicolinsyre ≥98%
3-fluordipicolinsyre
Formel: C₆H₄FNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114108
CAS-nummer: 152126-31-3