3-Fluor-2-formylpyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61902.03 H61902.06
H61902.03EA 871 DKK
H61902.03 H61902.06
3-Fluor-2-formylpyridin ≥98%
3-Fluor-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07781234
CAS-nummer: 31224-43-8