Jern(III) trifluormethansulphonat ≥90%, tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60034.MD H60034.03
H60034.MDEA 301 DKK
H60034.MD H60034.03
Jern(III) trifluormethansulphonat ≥90%, tech.
Jern(III) trifluormethansulphonat
Formel: C₃F₉FeO₉S₃
Molekylvægt: 503.06 g/mol
Smeltepunkt: 183 °C
Flammepunkt: 110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15144785
CAS-nummer: 63295-48-7