Terpineol, mix af isomere ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60146.AP H60146.K4
H60146.APEA 1190 DKK
H60146.AP H60146.K4
Terpineol, mix af isomere ≥98%
Terpineol, mix af isomere
Formel: C₁₀H₁₈O
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 213…218 °C
Smeltepunkt: 31…36 °C
Massefylde: 0.934
Flammepunkt: 91 °C (196 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00166983
CAS-nummer: 8000-41-7
EINECS: 232-268-1