5-Nitroso-8-quinolinol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Nitrosoquinolin-8-ol
13856-10 13856-50 13856-100
CAYM13856-10EA 788 DKK
CAYM13856-10 CAYM13856-50 CAYM13856-100
5-Nitroso-8-quinolinol
5-Nitroso-8-quinolinol
Formel: C₉H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 245 °C
MDL Number: MFCD00041862
CAS-nummer: 3565-26-2
EINECS: 222-650-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III