N-(3-Hydroxypropyl)morpholin 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60376.03 H60376.06
H60376.03EA 583 DKK
H60376.03 H60376.06
N-(3-Hydroxypropyl)morpholin 95%
N-(3-Hydroxypropyl)morpholin
Formel: C₇H₁₅NO₂
Kogepunkt: 240…241 °C
Massefylde: 1,049
Flammepunkt: 85 °C (185 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01713533
CAS-nummer: 4441-30-9