4-Fluorphenethylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0829-5G F0829-25G
TCIAF0829-5GEA 181 DKK
TCIAF0829-5G TCIAF0829-25G
4-Fluorphenethylamin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Kogepunkt: 93°C
Flammepunkt: 79°C
MDL Number: MFCD00134208
CAS-nummer: 1583-88-6
EINECS: 216-435-6
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=009bf992c889dbff915f3fae6128467773366581&vid=009bf992c889dbff915f3fae6128467773366581&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %