4-Chlorphenethylamin 97%

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

H63081.06 H63081.14 H63081.22
H63081.06EA 358 DKK
H63081.06 H63081.14 H63081.22
4-Chlorphenethylamin 97%
4-Chlorphenethylamin
Formel: C₈H₁₀ClN
Kogepunkt: 60…65 °C (0,1 mmHg)
Massefylde: 1,120
Flammepunkt: 106 °C (223 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008191
CAS-nummer: 156-41-2
EINECS: 205-853-4

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR