(2-Fluorphenyl)acetone ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone
H61535.06 H61535.14
H61535.06EA 784 DKK
H61535.06 H61535.14
(2-Fluorphenyl)acetone ≥98%
(2-Fluorphenyl)acetone
Formel: C₉H₉FO
Kogepunkt: 47 °C
Massefylde: 1,077
Flammepunkt: 85 °C (185 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000325
CAS-nummer: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5