Serotonin, HCl
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
14332-50 14332-100
CAYM14332-50EA 788 DKK
CAYM14332-50 CAYM14332-100
Serotonin, HCl
Serotonin, HCl
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂O
Molekylvægt: 212.68 g/mol
MDL Number: MFCD00012686
CAS-nummer: 153-98-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III