1-Hexyl-3-methylimidazoliumiodid ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59487.06 H59487.18
H59487.06EA 567 DKK
H59487.06 H59487.18
1-Hexyl-3-methylimidazoliumiodid ≥98%
1-Hexyl-3-methylimidazolium iodide
Formel: C₁₀H₁₉IN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12964976
CAS-nummer: 178631-05-5