1-Methyl-3-octylimidazoliumchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59534.06 H59534.18
H59534.06EA 415 DKK
H59534.06 H59534.18
1-Methyl-3-octylimidazoliumchlorid ≥97%
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
Formel: C₁₂H₂₃ClN₂
Massefylde: 1,01
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095432
CAS-nummer: 64697-40-1