Gallussyre
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
11846-50 11846-10 11846-100
CAYM11846-50EA 1190 DKK
CAYM11846-50 CAYM11846-10 CAYM11846-100
Gallussyre
Gallussyre
Formel: C₇H₆O₅
Molekylvægt: 170.12 g/mol
Kogepunkt: 501
Smeltepunkt: 251…252 °C
Massefylde: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002510
CAS-nummer: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366