Colecalciferol
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
11792-1 11792-5 11792-10
CAYM11792-1EA 757 DKK
CAYM11792-1 CAYM11792-5 CAYM11792-10
Colecalciferol
Colecalciferol
Formel: C₂₇H₄₄O
MDL Number: MFCD00078131
CAS-nummer: 67-97-0
EINECS: 200-673-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,II