1-Hexanthiol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
H0103-25ML H0103-500ML
TCIAH0103-25MLEA 140 DKK
TCIAH0103-25ML TCIAH0103-500ML
1-Hexanthiol ≥96.0% (by GC)
1-Hexanthiol
Formel: C₆H₁₄S
Kogepunkt: 152°C
Smeltepunkt: –81°C
Massefylde: 0,85911 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: 30°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004909
CAS-nummer: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
UN nummer: 1228
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9322e36027859355026e31f23a4fe6f427152a6b&vid=fcf8db7fa4ccb4009254ce6721dbf6f07eb991cc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %