Methyl4-Fluor-3-nitrobenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 4-fluoro-3-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61542.14 H61542.22
H61542.14EA 1920 DKK
H61542.14 H61542.22
Methyl4-Fluor-3-nitrobenzoat ≥98%
Methyl4-Fluor-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
Kogepunkt: 109 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 56…59 °C
Flammepunkt: >110 °C (230 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00196161
CAS-nummer: 329-59-9