Methyl5-Fluor-2-nitrobenzoat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 5-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61307.14 H61307.06
H61307.14EA 2900 DKK
H61307.14 H61307.06
Methyl5-Fluor-2-nitrobenzoat ≥98%
Methyl5-Fluor-2-nitrobenzoat
Formel: C₈H₆FNO₄
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425619
CAS-nummer: 393-85-1