2,5-Dibrom-3-nitropyridin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61961.14 H61961.22
H61961.14EA 2590 DKK
H61961.14 H61961.22
2,5-Dibrom-3-nitropyridin ≥98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formel: C₅H₂Br₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09266223
CAS-nummer: 15862-37-0