1-Brom-5-Fluor-2-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
H61466.06 H61466.14
H61466.06EA 685 DKK
H61466.06 H61466.14
1-Brom-5-Fluor-2-nitrobenzen ≥98%
1-Brom-5-Fluor-2-nitrobenzen
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Smeltepunkt: 41…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792441
CAS-nummer: 700-36-7