1-Brom-2-Fluor-4-nitrobenzen ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
H61494.14 H61494.22
H61494.14EA 1480 DKK
H61494.14 H61494.22
1-Brom-2-Fluor-4-nitrobenzen ≥98%
1-Brom-2-Fluor-4-nitrobenzen
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Smeltepunkt: 88…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05865088
CAS-nummer: 185331-69-5