4-Brom-3-nitrobenzoesyre 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H61975.06 H61975.14
H61975.06EA 808 DKK
H61975.06 H61975.14
4-Brom-3-nitrobenzoesyre 95%
4-Brom-3-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molekylvægt: 246.02 g/mol
Smeltepunkt: 199…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272137
CAS-nummer: 6319-40-0