1,2,3-Tribrompropan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43967.0050 8.43967.0250
8.43967.0050EA 996 DKK
8.43967.0050 8.43967.0250
1,2,3-Tribrompropan til syntese, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Tribromopropane
Formel: BrH₂CBrCHCH₂Br
Kogepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 16 °C
Massefylde: 2,43 g/cm³ (0 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017884
CAS-nummer: 96-11-7
EINECS: 202-478-8
Merck Index: 12,09745