Resazurin natriumsalt
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
14322-25 14322-10 14322-5
CAYM14322-25EA 5460 DKK
CAYM14322-25 CAYM14322-10 CAYM14322-5
Resazurin natriumsalt
Resazurin natriumsalt
Formel: C₁₂H₆NNaO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005036
CAS-nummer: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5