5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
H61979.09 H61979.18
H61979.09EA 592 DKK
H61979.09 H61979.18
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon ≥98%
5'-Brom-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Smeltepunkt: 56…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00191850
CAS-nummer: 1450-75-5