Coomassie Brilliant Blue G-250
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: C.I. 42655
14320-25 14320-50
CAYM14320-25EA 1030 DKK
CAYM14320-25 CAYM14320-50
Coomassie Brilliant Blue G-250
Coomassie Brilliant Blue G-250
Formel: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
Massefylde: >1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078482
CAS-nummer: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4