N-Octyl β-D-glucopyranosid
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Octyl β-D-glucopyranosid
14327-1 14327-5 14327-10
CAYM14327-1EA 930 DKK
CAYM14327-1 CAYM14327-5 CAYM14327-10
N-Octyl β-D-glucopyranosid
N-Octyl β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₆
Molekylvægt: 292.37 g/mol
Smeltepunkt: 110
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00063288
CAS-nummer: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8