Polymyxin Bsulfat
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14157-500 14157-1 14157-5
CAYM14157-500EA 788 DKK
CAYM14157-500 CAYM14157-1 CAYM14157-5
Polymyxin Bsulfat
Polymyxin Bsulfat
Formel: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Molekylvægt: 1385.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00131991
CAS-nummer: 1405-20-5