Thymol blå 0,04% in aqueous solution
Leverandør: Lovibond
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 277 DKK
LOVI451650 LOVI451651
Thymol blå 0,04% in aqueous solution
Thymol blå
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Molekylvægt: 466.6 g/mol
Smeltepunkt: 221
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005869
CAS-nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541