3,5-Dibromphenol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 662 DKK
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromphenol ≥97%
3,5-Dibromphenol
Formel: C₆H₄Br₂O
Kogepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 79…83 °C
Massefylde: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06411376
CAS-nummer: 626-41-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III