5-fluorcytosin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-FC, 4-Amino-5-fluoro-2-pyrimidinol, Flucytosine, 6-Amino-5-fluoropyrimidin-2(1H)-one
11635-500 11635-1 11635-5 11635-10
CAYM11635-500EA 1030 DKK
CAYM11635-500 CAYM11635-1 CAYM11635-5 CAYM11635-10
5-fluorcytosin
5-fluorcytosin
Formel: C₄H₄FN₃O
Molekylvægt: 129.09 g/mol
Kogepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 165 °C
MDL Number: MFCD00006035
CAS-nummer: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Merck Index: 13,04151