4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
H61623.03 H61623.06
H61623.03EA 500 DKK
H61623.03 H61623.06
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol ≥97%
4-Brom-2,6-difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Smeltepunkt: 76…81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094461
CAS-nummer: 162744-59-4