(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
H60174.03 H60174.06
H60174.03EA 571 DKK
H60174.03 H60174.06
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen ≥97%
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen
Formel: C₁₀H₂₀O
Molekylvægt: 156.27 g/mol
Kogepunkt: 225…226 °C
Massefylde: 0.856
Flammepunkt: 99 °C (210 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00063214
CAS-nummer: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7