4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propylthiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine, 4-Propyl-2-thiouracil, 6-Propyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
14069-10 14069-25 14069-50 14069-100
CAYM14069-10EA 678 DKK
CAYM14069-10 CAYM14069-25 CAYM14069-50 CAYM14069-100
4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidin
6-Propyl-2-thiouracil
Formel: C₇H₁₀N₂OS
Kogepunkt: 448 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215…218 °C
MDL Number: MFCD00006041
CAS-nummer: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054