1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59997.06 H59997.18
H59997.06EA 556 DKK
H59997.06 H59997.18
1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥97%
1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid
Formel: C₁₁H₁₃ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784451
CAS-nummer: 36443-80-8