5-Methoxy-o-toluidin ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
H60177.03 H60177.06
H60177.03EA 547 DKK
H60177.03 H60177.06
5-Methoxy-o-toluidin ≥97%
5-Methoxy-o-toluidin
Formel: C₈H₁₁NO
Molekylvægt: 137.18 g/mol
Kogepunkt: 253 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 43…46 °C
Massefylde: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C (235 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075057
CAS-nummer: 50868-72-9
EINECS: 256-816-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III