1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H59225.06 H59225.18
H59225.06EA 1110 DKK
H59225.06 H59225.18
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid ≥97%
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid
Formel: C₇H₁₃ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03093290
CAS-nummer: 92507-97-6