3,5-Dimethoxybenzylamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H60503.06 H60503.14
H60503.06EA 1390 DKK
H60503.06 H60503.14
3,5-Dimethoxybenzylamin 98%
3,5-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Kogepunkt: 94…96 °C
Smeltepunkt: 35…37 °C
Massefylde: 1,106
Flammepunkt: 113 °C (235 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052813
CAS-nummer: 34967-24-3
UN nummer: 3259
ADR: 8,III