1,5-Diphenylcarbazon
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H60336.06 H60336.14
H60336.06EA 1660 DKK
H60336.06 H60336.14
1,5-Diphenylcarbazon
1,5-Diphenylcarbazon
Formel: C₁₃H₁₂N₄O
Kogepunkt: 440 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 119…123 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003024
CAS-nummer: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Merck Index: 12,03380