2-Chlorethyl vinylether ≥97.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0174-25ML C0174-500ML
TCIAC0174-25MLEA 739 DKK
TCIAC0174-25ML TCIAC0174-500ML
2-Chlorethyl vinylether ≥97.0% (by GC) stabilised
2-Chlorethyl vinylether
Formel: H₂CCHOCH₂CH₂Cl
Molekylvægt: 106.55 g/mol
Kogepunkt: 108°C
Smeltepunkt: –70°C
Flammepunkt: 27°C
MDL Number: MFCD00000973
CAS-nummer: 110-75-8
EINECS: 203-799-6
UN nummer: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 14,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&vid=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %