Pyronine G
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14488-1 14488-5 14488-10
CAYM14488-1EA 678 DKK
CAYM14488-1 CAYM14488-5 CAYM14488-10
Pyronine G
Pyronine G
Formel: C₁₇H₁₉ClN₂O
Smeltepunkt: 250…260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011725
CAS-nummer: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190