4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
11976-5 11976-10 11976-1
CAYM11976-5EA 3710 DKK
CAYM11976-5 CAYM11976-10 CAYM11976-1
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 295 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115 °C
MDL Number: MFCD00008747
CAS-nummer: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746