1-propansulphonylchlorid ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H60747.AC H60747.AE
H60747.ACEA 604 DKK
H60747.AC H60747.AE
1-propansulphonylchlorid ≥97%
1-propansulphonylchlorid
Formel: C₃H₇ClO₂S
Kogepunkt: 78…79 °C
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 1,267
Flammepunkt: 97 °C (207 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007462
CAS-nummer: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II