Rifampicin
Leverandør: Cayman Chemical
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14423-100 14423-500 14423-1 14423-5
CAYM14423-100EA 678 DKK
CAYM14423-100 CAYM14423-500 CAYM14423-1 CAYM14423-5
Rifampicin
Rifampicin
Formel: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Smeltepunkt: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS-nummer: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382