2-Phenylthiophen 95%

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

H60819.03 H60819.06
H60819.03EA 530 DKK
H60819.03 H60819.06
2-Phenylthiophen 95%
2-Phenylthiophene
Formel: C₁₀H₈S
Molekylvægt: 160.24 g/mol
Kogepunkt: 256 °C
Smeltepunkt: 34…36 °C
Flammepunkt: 109 °C (228 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00130080
CAS-nummer: 825-55-8

Bestil nu

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR