1-Pentyl-4-ethynylbenzen ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H60913.09 H60913.04
H60913.09EA 1760 DKK
H60913.09 H60913.04
1-Pentyl-4-ethynylbenzen ≥97%
1-Pentyl-4-ethynylbenzen
Formel: C₁₃H₁₆
Kogepunkt: 172 °C
Massefylde: 0,885
Flammepunkt: 103 °C (217 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173884
CAS-nummer: 79887-10-8