4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0659-1G F0659-5G
TCIAF0659-1GEA 189 DKK
TCIAF0659-1G TCIAF0659-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fluor-3-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
Kogepunkt: 90°C
Massefylde: 1.493
Flammepunkt: 77°C
MDL Number: MFCD00061159
CAS-nummer: 67515-56-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e95fec51fa8b1e160d0a8139fdb809f9def2ac1&vid=2e95fec51fa8b1e160d0a8139fdb809f9def2ac1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %