3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0767-1G F0767-5G
TCIAF0767-1GEA 263 DKK
TCIAF0767-1G TCIAF0767-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molekylvægt: 226.56 g/mol
Kogepunkt: 119
Massefylde: 1.482
Flammepunkt: 74°C
MDL Number: MFCD00061157
CAS-nummer: 171243-30-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e4aaf5883cb717fc6a04ae25f884a8fa4bc835&vid=27e4aaf5883cb717fc6a04ae25f884a8fa4bc835&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %